Merck
398527
Sigma-Aldrich
六硝基铱(III)酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K3Ir(NO2)6
CAS号:
分子量:
585.54
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
方案:
99.9% trace metals basis
表单:
powder
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder
SMILES字符串
[O-][N+](=O)[Ir]([K])([K])([K])([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Ir.3K.6NO2/c;;;;6*2-1-3/q-3;3*+1;;;;;;
InChI key
VBDPCEBJARXJQE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)