Merck
397288
Sigma-Aldrich
三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铝
98%
别名:
Al(TMHD)3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS号:
分子量:
576.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
core: aluminum
mp
264-267 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Al](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Al/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
InChI 密鑰
UREKUAIOJZNUGZ-GECNZSFWSA-K
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)