Merck
396702
Sigma-Aldrich
B-苄基-9-BBN 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21B
CAS号:
分子量:
212.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
bp
67 °C
密度
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C1CC2CCCC(C1)B2Cc3ccccc3
InChI
1S/C15H21B/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-14-8-4-9-15(16)11-5-10-14/h1-3,6-7,14-15H,4-5,8-12H2/t14-,15+
InChI 密鑰
IQRBNRFCRAJXJF-GASCZTMLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)