Merck
395013
Sigma-Aldrich
5,10-二氢-5,10-二甲基吩嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14N2
CAS号:
分子量:
210.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
150-152 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CN1c2ccccc2N(C)c3ccccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)16(2)14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
GVTGSIMRZRYNEI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)