Merck
392375
Sigma-Aldrich
IR-895
97%
别名:
二甲基{4-[1,7,7-三(4-二甲基氨基苯基)-2,4,6-三庚烯基]-2,5-环己二烯-1-亚基}高氯酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H45ClN4O4
CAS号:
分子量:
669.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
solid
mp
220 °C (dec.) (lit.)
λmax
895 nm
SMILES字符串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C(=C\C=C\C=C\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C39H45N4.ClHO4/c1-40(2)34-22-14-30(15-23-34)38(31-16-24-35(25-17-31)41(3)4)12-10-9-11-13-39(32-18-26-36(27-19-32)42(5)6)33-20-28-37(29-21-33)43(7)8;2-1(3,4)5/h9-29H,1-8H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
WEIPOKGKSDINKW-UHFFFAOYSA-M
特点和优势
近红外染料。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the American Chemical Society, 80, 3772-3772 (1958)
商品
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.