Merck
391409
Sigma-Aldrich
5-甲氧基苯并呋喃 3-氧化物
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2O3
CAS号:
分子量:
166.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc2no[n+]([O-])c2c1
InChI
1S/C7H6N2O3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)9(10)12-8-6/h2-4H,1H3
InChI key
XCWFKHHSXPIDHN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
5-Methoxybenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)