主要文件
391190
Sigma-Aldrich
顺式-3-氮杂双环[3,1,0]己烷-2-羧酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NO2
CAS号:
分子量:
127.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
252-256 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
[H][C@]12CN[C@H](C(O)=O)[C@@]1([H])C2
InChI
1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-4-1-3(4)2-7-5/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-,5-/m0/s1
InChI key
JBDOTWVUXVXVDR-YUPRTTJUSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)