Merck
391085
Sigma-Aldrich
乙二胺
purified by redistillation, ≥99.5%
别名:
1,2-二氨基乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
60.10
Beilstein:
605263
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
eCl@ss:
39030201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
2.07 (vs air)
质量水平
蒸汽压
10 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99.5%
表单
liquid
自燃温度
716 °F
纯化方式
redistillation
expl. lim.
16 %
折射率
n20/D 1.4565 (lit.)
pH值(酸碱度)
12.2 (20 °C, 110 g/L)
沸点
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
water: very soluble(lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... FNTA(2339)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
乙二胺(en)是线性脂肪族二胺。研究报道了乙二胺的合成。我们已经研究了它作为过敏原的作用。它可参与金属硫属化物和硫代镓酸盐的合成。
应用
乙二胺适用于脱氧核糖核酸寡核苷酸与单壁碳纳米管共价连接加合物的合成。它可用于以下研究:
  • 三唑盐桥联金属有机框架的功能化
  • 作为溶剂热法合成硫化锌和硒化锌前驱体的溶剂。
  • 作为硬木植物结构的软化剂。
  • 作为钯/碳-乙二胺复合催化剂合成中的反应物。
  • 在& # 946;-钴(羟基)2纳米晶体的合成中作为螯合剂。
  • 生产乙二胺改性稻壳,用作碱性和活性染料的吸附剂。
  • 乙二胺模板砷酸铁和氟砷酸盐的合成。
  • 在硫化镉纳米晶的合成中作为模板剂和配位剂。
  • 作为合成咪唑啉的试剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
100.4 °F - closed cup
闪点(°C)
38 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The use of ethylenediamine in softening hard plant structures for paraffin sectioning.
Carlquist, S.
Biotechnic & Histochemistry, 57(5), 311-317 (1982)
S T Ong et al.
Bioresource technology, 98(15), 2792-2799 (2007-04-03)
Wastewaters from textile industries may contain a variety of dyes that have to be removed before their discharge into waterways. Rice hull, an agricultural by-product, was modified using ethylenediamine to introduce active sites on its surface to enable it to
Reactions of some ortho and para halogenated aromatic nitriles with ethylenediamine: selective synthesis of imidazolines.
Crane LJ, et al.
Tetrahedron, 60(25), 5325-5330 (2004)
Synthesis of CdS nanorods by an ethylenediamine assisted hydrothermal method for photocatalytic hydrogen evolution.
Li Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(21), 9352-9358 (2009)
Covalently bonded adducts of deoxyribonucleic acid (DNA) oligonucleotides with single-wall carbon nanotubes: synthesis and hybridization.
Baker SE, et al.
Nano Letters, 2(12), 1413-1417 (2002)