Merck
390208
Sigma-Aldrich
5-乙酰水杨酸甲酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COC6H3-2-(OH)CO2CH3
CAS号:
分子量:
194.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
InChI 密鑰
XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3