About This Item
线性分子式:
Ca(BH4)2· 2C4H8O
CAS号:
分子量:
213.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
powder
质量水平
反应适用性
reagent type: reductant
官能团
ether
SMILES字符串
[BH4-].[BH4-].[Ca++].C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.2BH4.Ca/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-4H2;2*1H4;/q;;2*-1;+2
InChI key
QNDQIIWFODWXIW-UHFFFAOYSA-N
应用
- 用于制备十四氢十一硼酸钙的反应物,用于与硼氢化物Nido-硼酸盐合成其他盐
双(四氢呋喃)硼氢化钙可作为选择性还原剂用于将α,β-不饱和内酯衍生物(pterocidin)还原为相应的二醇,同时不会还原共轭的 C-C 双键。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Absolute configuration of pterocidin, a potent inhibitor of tumor cell invasion from a marine-derived Streptomyces
Igarashi Y, et al.
Tetrahedron Letters, 53(6), 654-656 (2012)
商品
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials