Merck
389803
Sigma-Aldrich
3-羟基-1-丙磺酸 钠盐
technical grade, 80%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2)3SO3Na
CAS号:
分子量:
162.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical grade
质量水平
方案
80%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
官能团
hydroxyl
sulfonic acid
SMILES字符串
[Na+].OCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S.Na/c4-2-1-3-8(5,6)7;/h4H,1-3H2,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
CSKVLUWCGPWCQR-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)