About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O2
CAS号:
分子量:
148.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
雜質
≤3% solvents of recrystallization.
mp
242-244 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
Oc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-8-3-1-2-6-7(8)4-5-9(6)11/h1-3,10H,4-5H2
InChI 密鑰
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3