Merck
387606
Sigma-Aldrich
6-苄氧基嘌呤
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10N4O
CAS号:
分子量:
226.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
173-175 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
C(Oc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H10N4O/c1-2-4-9(5-3-1)6-17-12-10-11(14-7-13-10)15-8-16-12/h1-5,7-8H,6H2,(H,13,14,15,16)
InChI 密鑰
ZZZXGPGVDJDFCJ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)