Merck
387592
Sigma-Aldrich
3,5-吡唑二羧酸二乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12N2O4
CAS号:
分子量:
212.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cc([nH]n1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H12N2O4/c1-3-14-8(12)6-5-7(11-10-6)9(13)15-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)