383392
3′,5′-二氯-2′-羟基苯乙酮
99%
别名:
1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dichloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2′-Hydroxy-3′,5′-dichloroacetophenone, 2-Acetyl-4,6-dichlorophenol, 3,5-Dichloro-2-hydroxyacetophenone
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H2(OH)COCH3
CAS号:
分子量:
205.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
99%
沸点
132-134 °C/18 mmHg (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(10)8(6)12/h2-3,12H,1H3
InChI key
CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3