Merck
382175
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-(-)-1,5-二甲基-4-苯基-2-咪唑烷酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14N2O
CAS号:
分子量:
190.24
Beilstein:
3607899
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −42°, c = 1 in methanol
mp
171-174 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H]1[C@H](NC(=O)N1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14N2O/c1-8-10(12-11(14)13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,12,14)/t8-,10-/m0/s1
InChI 密鑰
BGPAZBKCZVVZGF-WPRPVWTQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于合成光学活性的单、双以及三羟基化合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 45, 1501-1501 (1989)