Merck
381012
Sigma-Aldrich
十二羰基四铑
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Rh4(CO)12
CAS号:
分子量:
747.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Rh/c12*1-2;;;;
InChI 密鑰
LVGLLYVYRZMJIN-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含有痕量的 Rh6(CO)16
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)