Merck
381004
Sigma-Aldrich
双(环戊二烯)铬(II)
95%
别名:
二(环戊二烯基)铬(II), 二茂铬
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cr(C5H5)2
CAS号:
分子量:
182.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cr].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Cr/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI 密鑰
OXPNGPODCRFNTM-UHFFFAOYSA-N
應用
用于催化:
  • 立体选择性频哪醇型交叉偶联反应
  • 热均聚和共聚反应
  • Nozaki-Hiyama-Kishi反应(向醛中添加有机卤化物)
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3