Merck
378283
Sigma-Aldrich
苄基三甲基硅烷
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
164.32
Beilstein:
1928113
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
99%
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
沸点
187-190 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16Si/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI key
MRIWRLGWLMRJIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
134.6 °F - closed cup
闪点(°C)
57 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bulletin de la Societe Chimique De France, 90, 11-11 (1985)