About This Item
线性分子式:
(CH3S)2C=NCH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
193.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
liquid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.547 (lit.)
密度
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)CN=C(SC)SC
InChI
1S/C6H11NO2S2/c1-9-5(8)4-7-6(10-2)11-3/h4H2,1-3H3
InChI key
XZAPFOKZCXRSDH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup