Merck
144533
Sigma-Aldrich
4,6-二氯-2-甲硫基嘧啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4Cl2N2S
CAS号:
分子量:
195.07
Beilstein:
127664
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
bp
135-136 °C/14 mmHg (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES 字串
CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
InChI 密鑰
FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine reacts with (η5-C5H5)Fe(CO)2 to form monometallic and bimetallic complexes.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Novel Organometallic Complexes Containing Aromatic Azines: Synthesis and X-ray Crystal Structure of 4, 6-Bis [(q5-cyclopentadienyl) dicarbonyliron] 2 4 Methylthio) pyrimidine.
Chukwu R, et al.
Organometallics, 10(7), 2141-2152 (1991)