About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O4
CAS号:
分子量:
158.15
Beilstein:
1282952
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
旋光性
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
InChI key
WHPSMBYLYRPVGU-RFZPGFLSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
与甲硅烷基乙烯酮缩二乙醇发生羟醛缩合反应。用于合成螺增环糖类。使用该手性合成单体进行羟基化吲哚里西啶、糖类取代苯醌以及花萼海绵诱癌素噁唑部分的汇集合成。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Tetrahedron, 50, 3333-3333 (1994)
Tetrahedron, 50, 1111-1111 (1994)
Perri, S.T. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2032-2032 (1989)
M.-P. Heitz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2591-2591 (1989)
A.B. Smith et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4859-4859 (1991)