Merck
376442
Sigma-Aldrich
1,5-己二烯-3,4-二醇,外消旋体和内消旋体的混合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH(OH)CH(OH)CH=CH2
CAS号:
分子量:
114.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
125 °C/45 mmHg (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(C=C)C(O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-8H,1-2H2
InChI 密鑰
KUQWZSZYIQGTHT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)