等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
3.8 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 21.1 °C)
化驗
≥99.0%
99.0-100.5% (ACS specification)
形狀
powder and chunks
自燃溫度
1126 °F
雜質
≤0.004 meq/g Titr. acid
≤0.005% insolubles
燃燒殘留物
≤0.01%
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
溶解度
H2O: 5%, clear, colorless (solution)
SMILES 字串
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI 密鑰
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
標靶器官
Central nervous system,Blood, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
260.6 °F - closed cup
閃點(°C)
127 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves