Merck
369772
Sigma-Aldrich
2,5-噁唑烷二酮
98%
别名:
1,3-Oxazolidine-2,5-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3NO3
CAS号:
分子量:
101.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
solid
mp
120 °C (dec.) (lit.)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1CNC(=O)O1
InChI
1S/C3H3NO3/c5-2-1-4-3(6)7-2/h1H2,(H,4,6)
InChI 密鑰
ARAFEULRMHFMDE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3