化驗
≥97%
光學活性
[α]20/D +2.7°, c = 2 in acetic acid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
66-69 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
InChI 密鑰
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3