Merck
369667
Supelco
(R)-α-甲氧基-α-(三氟甲基)苯乙酰氯
98%
别名:
(R)-(-)-MTPA-Cl, Mosher 酸氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
CAS号:
分子量:
252.62
Beilstein:
3591563
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
化驗
98%
光學純度
ee: 98% (GLC)
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
其他說明
doi:10.1038/nprot.2007.354
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Thomas R Hoye et al.
Nature protocols, 2(10), 2451-2458 (2007-10-20)
This protocol details the most commonly used nuclear magnetic resonance (NMR)-based method for deducing the configuration of otherwise unknown stereogenic, secondary carbinol (alcohol) centers (R1R2CHOH (or the analogous amines where OH is replaced by NH2)). This 'Mosher ester analysis' relies