Merck
365718
Sigma-Aldrich
甲基三辛基溴化铵
97%
别名:
三辛基甲基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)6CH2]3N(Br)CH3
CAS号:
分子量:
448.61
Beilstein:
6881659
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES字符串
[Br-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.BrH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QLPMKRZYJPNIRP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)