Merck
364843
Sigma-Aldrich
乙醇酸乙酯
98%
别名:
2-羟基乙酸乙酯, 羟乙基乙酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
104.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CO
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
乙醇酸乙酯是一种酯。报道了乙醇酸乙酯及其氘代物种的微波光谱。
應用
乙醇酸乙酯是制备医药化合物和农药的重要原料。可用于:
  • 作为合成 2-二茂铁基呋喃的起始试剂
  • α 缩聚过程中作为底物-酶和聚乙二醇 (PEG) 修饰酶的羟基酸
  • 通过酶催化合成聚 (PDL-GA) 共聚物
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Polycondensation of a-hydroxy acids by enzymes or PEG-modified enzymes in organic media.
Ohya Y, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 32(2), 179-190 (1995)
Synthesis of ferrocenyl-substituted heterocycles: the beneficial effect of the microwave irradiation.
Puciova M, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59(1), 175-185 (1994)
Aldrichimica Acta, 23, 51-51 (1990)
Microwave spectrum, conformational equilibrium and Ab initio computations for ethyl glycolate.
Marstokk KM and M?llendal H.
Acta Chirurgica Scandinavica. Supplementum, 46, 1183-1183 (1992)
Copolymers of ethyl glycolate and ?-pentadecalactone: Enzymatic synthesis and solid-state characterization.
Mazzocchetti L, et al.
Eur. Polymer J., 47(5), 942-948 (2011)