Merck
363200
Sigma-Aldrich
4-(辛氧基)苯甲酸
98%
别名:
4-n -Octyloxybenzoic acid, p -Octoxybenzoic acid, p -(Octyloxy)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7OC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
250.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
表单
liquid crystal
mp
101-105 °C (lit.)
转变温度
crystalline phase to smectic phase 101 °C
smectic phase to nematic phase 108 °C
nematic phase to isotropic phase 147 °C
SMILES字符串
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O3/c1-2-3-4-5-6-7-12-18-14-10-8-13(9-11-14)15(16)17/h8-11H,2-7,12H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
IALWCYFULVHLEC-UHFFFAOYSA-N
应用
合成液晶(包括手性铁电苯甲酸酯)时所用的中间体。用于制备药物化合物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)