形狀
powder or crystals
分子量
average Mw 146,000-186,000
降落球
40-50 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI 密鑰
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚乙烯醇(PVA)是基于乙烯基的一种水溶性聚合物,可用作非离子表面活性剂。它也可以用作可生物降解的聚合物,并可以掺入粘合剂、涂料、纺织品、陶瓷和化妆品中。其性能包括良好的透明度、耐化学性、韧性和抗静电性。
應用
PVA可用于制备水凝胶模板以用于药物递送应用中。它也可以用于有机存储系统的开发。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Plastics Materials, 386-397 (1999)
Microparticles produced by the hydrogel template method for sustained drug delivery
International Journal of Pharmaceutics, 461(1-2), 258-269 (2014)
Coexistence of Write Once Read Many Memory and Memristor in blend of Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): polystyrene sulfonate and Polyvinyl Alcohol
Scientific Reports, 6(1-2), 38816-38816 (2016)
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
Biodegradation of poly (vinyl alcohol) based materials
Progress in Polymer Science, 28(6), 963-1014 (2003)