化驗
97%
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
REDWSDBFBCDPNI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酰基三甲基硅烷是一种有机硅化合物,在有机合成中用作醇和胺的保护剂。也用作各种反应试剂,包括三甲基硅烷化反应、缩合反应、碳碳键形成反应和还原胺化反应。
應用
乙酰基三甲基硅烷可用作C-C插入反应合成二氢菲类化合物的反应试剂。也可作为碳负离子来源,用于在温和的碱性调节下,由2H-吡喃-2-酮经过碳负离子诱导的环转化反应合成不对称双芳基。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
46.4 °F - closed cup
閃點(°C)
8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron Letters, 26, 6285-6285 (1985)
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric