主要文件
362247
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-1,5-己二烯
98%
别名:
二甲代烯丙基
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
线性分子式:
CH2=C(CH3)CH2CH2C(CH3)=CH2
CAS号:
分子量:
110.20
Beilstein:
1697948
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI 密鑰
DSAYAFZWRDYBQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
  • 技术规格说明书
  • 历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)