Merck
362212
Sigma-Aldrich
碘代二氧双(三苯基磷)铼(V)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]2ReO2I
CAS号:
分子量:
869.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
195-197 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Re](=O)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.HI.2O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h2*1-15H;1H;;;/q;;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
PMWGPGWRMJAPNT-UHFFFAOYSA-M
應用
Catalyst for:
  • Chemoselective direct reductive amination reactions
  • Selective hydrogenation reactions
  • Living radical polymerization reactions
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)