Merck
361631
Sigma-Aldrich
2-甲基-3-羟甲基联苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H3(CH3)CH2OH
CAS号:
分子量:
198.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1c(CO)cccc1-c2ccccc2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)