Merck
361356
Sigma-Aldrich
二氯(五甲基环戊二烯基)合钌(III)聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C10H15Cl2Ru]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
反应适用性
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
SMILES字符串
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
应用
钌的五甲基环戊二烯基化学反应的入口点。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Chemische Berichte, 121, 1719-1719 (1988)