Merck
361232
Sigma-Aldrich
硝基甲烷三丙酸
97%
别名:
4-(2-Carboxyethyl)-4-nitroheptanedioic acid, 4-硝基-4-(2-羧乙基)庚二酸, Tris(2-carboxyethyl)nitromethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NO2C(CH2CH2COOH)3
CAS号:
分子量:
277.23
Beilstein:
1804764
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
mp
181-184 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCC(CCC(O)=O)(CCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H15NO8/c12-7(13)1-4-10(11(18)19,5-2-8(14)15)6-3-9(16)17/h1-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
InChI 密鑰
JCMYUFMDOYGRKD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3