Merck
359912
Sigma-Aldrich
苄基三苯基溴化膦 + 氨基钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
258 °C (dec.) (lit.)
官能团
phenyl
phosphine
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Br-].N[Na].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH.H2N.Na/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;;;/h1-20H,21H2;1H;1H2;/q+1;;-1;+1/p-1
InChI key
HEHHWWBQEVMFQU-UHFFFAOYSA-M
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)