Merck
359858
Sigma-Aldrich
3,6-二氯苯二甲酸酐
98%
别名:
4,7-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H2Cl2O3
CAS号:
分子量:
217.01
Beilstein:
164697
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2Cl2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
InChI key
HEGLMCPFDADCAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1