Merck
35943
Sigma-Aldrich
2,2-二氯-1-甲基环丙烷羧酸甲酯
≥98.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8Cl2O2
CAS号:
分子量:
183.03
Beilstein:
1938341
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0%
折射率
n20/D 1.463
沸点
184-187 °C
密度
1.269 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)C1(C)CC1(Cl)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c1-5(4(9)10-2)3-6(5,7)8/h3H2,1-2H3
InChI key
JGCAZFUFORGMFB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate is an ester.
应用
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate may be used in chemical synthesis.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
165.2 °F - closed cup
闪点(°C)
74 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)