Merck
188417
Sigma-Aldrich
(1R)-(-)-桃金娘烯醇
95%
别名:
(1R)-2-蒎烯-10-醇, (1R)-6,6-二甲基二环[3.1.1]庚-2-烯-2-甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16O
CAS号:
分子量:
152.23
Beilstein:
2206583
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
旋光性
[α]20/D −51°, neat
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
沸点
221-222 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CC1(C)[C@H]2CC=C(CO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.4 °F - closed cup
闪点(°C)
68 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)