Merck
358002
Sigma-Aldrich
香紫苏内酯
97%
别名:
(+)-降龙涏香内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H26O2
CAS号:
分子量:
250.38
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
旋光性
[α]20/D +47°, c = 2% in chloroform
mp
124-126 °C (lit.)
官能团
ester
SMILES字符串
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)OC(=O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-14(2)7-5-8-15(3)11(14)6-9-16(4)12(15)10-13(17)18-16/h11-12H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,15-,16+/m0/s1
InChI key
IMKJGXCIJJXALX-SHUKQUCYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
香紫苏内酯是一种二萜化合物,由于它具有类似琥珀的气味,因而主要用于香水工业。
应用
(3aR)-(+)-香紫苏内酯可用于生物活性化合物的全合成,如(+)-氯苯丙酮、(+)-氯酚苯酚、cyslabdan、acuminolide和17-O-乙酰氨基内酯。 它也可以用于制备龙涎香型γ-双环黄酮。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Total syntheses of (+)-chloropuupehenone and (+)-chloropuupehenol and their analogues and evaluation of their bioactivities.
Hua DH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(18), 6065-6078 (2004)
Synthesis of Acuminolide and 17-O-Acetylacuminolide from (+)-Sclareolide.
Zoretic PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(4), 1156-1161 (1998)
Superacid cyclization of homo-and bishomoisoprenoid acids.
Vlad PF, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 27(3), 246-249 (1991)
Synthesis and Structural Revision of Cyslabdan.
Ohtawa M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 64(9), 1370-1377 (2016)
Natural sesquiterpenoids.
Fraga BM.
Natural Product Reports, 20(4), 392-413 (2003)