Merck
357472
Sigma-Aldrich
氢化铝钠
technical grade, 90%
别名:
四氢化铝钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaAlH4
CAS号:
分子量:
54.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
90%
反應適用性
reagent type: reductant
SMILES 字串
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
InChI 密鑰
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氢化铝钠 (NaAlH4) 的氢含量为5.6%,可作为储氢材料使用。它可掺杂钛 (Ti),从而在可逆储氢中进一步使用。
用作储氢的反应物
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
T. Ono, et al.,
J. Alloy Compounds, 506, 297-301 (2010)
Gugelchuk M
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
M. Ismail, et al.,
International Journal of Hydrogen Energy, 36, 9045-9050 (2011)
Development of catalytically enhanced sodium aluminum hydride as a hydrogen-storage material
Jensen CM and Gross KJ
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 72(2), 213-219 (2001)
Effect of graphite as a co-dopant on the dehydrogenation and hydrogenation kinetics of Ti-doped sodium aluminum hydride
Wang J, et al.
Journal of alloys and compounds, 395(1-2), 252-262 (2005)