Merck
348384
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲氧基)苯基异氰酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3OC6H4NCO
CAS号:
分子量:
203.12
Beilstein:
977669
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
密度
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO2/c9-8(10,11)14-7-3-1-6(2-4-7)12-5-13/h1-4H
InChI key
LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
158.0 °F - closed cup
闪点(°C)
70 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)