Merck
347450
Sigma-Aldrich
氚代氢氧化锂 溶液
7.5 wt. % in D2O, ≥98 atom % D
别名:
Lithium deuteroxide (3N in D2O) solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiOD
CAS号:
分子量:
24.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.13
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
表单
liquid
浓度
7.5 wt. % in D2O
技术
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.363
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[Li+].[O-][2H]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChI key
WMFOQBRAJBCJND-DYCDLGHISA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)