About This Item
线性分子式:
H2C=CHC(CH3)2CH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
142.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
98%
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-8(2,3)6-7(9)10-4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI key
MKLKDUHMZCIBSJ-UHFFFAOYSA-N