Merck
347205
Sigma-Aldrich
二乙基甲氧基硼烷
97%
别名:
二乙基硼酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2BOCH3
CAS号:
分子量:
99.97
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
反应适用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
密度
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCB(CC)OC
InChI
1S/C5H13BO/c1-4-6(5-2)7-3/h4-5H2,1-3H3
InChI key
FESAXEDIWWXCNG-UHFFFAOYSA-N
应用
反应物参与到:
  • 开环易位聚合/乙烯插入聚合催化剂的研究
  • 四元格式化冷凝
  • 呋喃糖的对映选择性合成
  • 含氟聚合物合成中硼烷控制自由基聚合
  • 与硫酰基化物的同系化反应
  • 三烷基硼烷促进对低表面能塑料的粘附
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)