Merck
346411
Sigma-Aldrich
聚[1-[4-(3-羧基-4-羟基苯偶氮)苯磺酰氨基]-1,2-乙二基钠盐]
technical grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH2CH[NHSO2C6H4N=NC6H3(OH)CO2Na]-]n
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
technical grade
表单
powder
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1C(=O)O[Na])\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC=C
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)