化驗
97%
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: tin
mp
182-184 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)\C=C(\C)O[Sn](Br)(Br)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2BrH.Sn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b4-3+;4-3-;;;
InChI 密鑰
KVKLTXKAUBLTRX-UZUXQKAQSA-J
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges