Merck
344710
Sigma-Aldrich
六氟锑酸硝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NO2SbF6
CAS号:
分子量:
281.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[N+]=O.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO2.Sb/c;;;;;;2-1-3;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChI 密鑰
OFNJLTRMKNMFSW-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)